CAS RN 4571-51-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluor-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluor-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluor-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.