CAS RN 4667-99-6
CAS RN 4667-99-6
IUPAC Name:
chlorotriethoxysilane
Synonyme:
chloro-triethoxy silane
Molekulargewicht (g/mol):
198.72
Summenformel:
C6H15ClO3Si
InChi Key:
JEZFASCUIZYYEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCO[Si](Cl)(OCC)OCC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Chlortriethoxysilan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Chlortriethoxysilan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Chlortriethoxysilan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.