accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4694-12-6

H3CH3CCH3O

CAS RN 4694-12-6

IUPAC Name: 2,4,4-trimethylcyclopentan-1-one
Synonyme: 2,4,4-trimethylcyclopentan-1-one
Molekulargewicht (g/mol): 126.2
Summenformel: C8H14O
InChi Key: OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC(C)(C)CC1=O
Siedepunkt 
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)