CAS RN 48145-04-6
IUPAC Name:
2-phenoxyethyl prop-2-enoate
Synonyme:
2-phenoxyethyl prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol):
192.21
Summenformel:
C11H12O3
InChi Key:
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CC(=O)OCCOC1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse