accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4869-46-9

CH3NOONH3CO

CAS RN 4869-46-9

IUPAC Name: 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
Synonyme: 1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 168.15
Summenformel: C7H8N2O3
InChi Key: KGJFRZOATIXYPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=C(C=O)C(=O)N(C)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern