CAS RN 495-78-3
IUPAC Name:
3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Synonyme:
melilotic acid
Molekulargewicht (g/mol):
166.18
Summenformel:
C9H10O3
InChi Key:
CJBDUOMQLFKVQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure, TRC
CAS: 495-78-3 Summenformel: C9H10O3 Molekulargewicht (g/mol): 166.17 Synonym: Hydro-o-coumaric Acid,Hydrocoumaric Acid,Melilotic Acid,Salicylacetic Acid,o-Hydroxyhydrocinnamic Acid,2-Hydroxybenzenepropanoic Acid,o-Hydroxyphenylpropionic Acid IUPAC-Name: 3-(2-Hydroxyphenyl)propansäure SMILES: OC(=O)CCc1ccccc1O