accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 49609-84-9

ClONCl

CAS RN 49609-84-9

IUPAC Name: 2-chloropyridine-3-carbonyl chloride
Synonyme: 2-chloropyridine-3-carbonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 176
Summenformel: C6H3Cl2NO
InChi Key: RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)