accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 500004-32-0

IUPAC Name: 1-(pyren-1-yl)propan-1-one
Synonyme: 1-(pyren-1-yl)propan-1-one
Molekulargewicht (g/mol): 258.32
Summenformel: C19H14O
InChi Key: COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern