CAS RN 505-73-7
CAS RN 505-73-7
IUPAC Name:
2-[(carboxymethyl)disulfanyl]acetic acid
Synonyme:
dithiodiglycolic acid
Molekulargewicht (g/mol):
182.21
Summenformel:
C4H6O4S2
InChi Key:
DLLMHEDYJQACRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CSSCC(O)=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-(Carboxymethyldisulfanyl)essigsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-(Carboxymethyldisulfanyl)essigsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-(Carboxymethyldisulfanyl)essigsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.