accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOO

CAS RN 51219-88-6

IUPAC Name: 1λ⁶-thiolane-1,1-dione
Synonyme: sulfolane
Molekulargewicht (g/mol): 120.17
Summenformel: C4H8O2S
InChi Key: HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=S1(=O)CCCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern