accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH3C

CAS RN 51725-82-7

IUPAC Name: ethyl 3-(2-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Synonyme: ethyl 3-(2-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Molekulargewicht (g/mol): 206.24
Summenformel: C12H14O3
InChi Key: UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern