CAS RN 518-18-3
IUPAC Name:
21-methyl-3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaen-14-one
Synonyme:
evodiamine
Molekulargewicht (g/mol):
303.37
Summenformel:
C19H17N3O
InChi Key:
TXDUTHBFYKGSAH-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CN1C2N(CCC3=C2NC2=CC=CC=C32)C(=O)C2=CC=CC=C12
1
–
1
von
1
Ergebnisse