accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52055-23-9

ClH2NHNO

CAS RN 52055-23-9

IUPAC Name: 2-[5-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]ethan-1-amine hydrochloridyl
Synonyme: 5-benzyloxytryptamine hydrochloridyl
Molekulargewicht (g/mol): 301.79
Summenformel: C17H18ClN2O
InChi Key: NIDXFJIFFPKQBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].NCCC1=CNC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)