accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53054-76-5

OHSOON

CAS RN 53054-76-5

IUPAC Name: 2-(pyridin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
Synonyme: 2-(pyridin-4-yl)ethanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol): 187.21
Summenformel: C7H9NO3S
InChi Key: RGIIAYDCZSXHGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(=O)(=O)CCC1=CC=NC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern