accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNO

CAS RN 53617-37-1

IUPAC Name: 4-(pyrrolidin-3-yl)morpholine
Synonyme: 4-(pyrrolidin-3-yl)morpholine
Molekulargewicht (g/mol): 156.23
Summenformel: C8H16N2O
InChi Key: OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CC(CN1)N1CCOCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern