CAS RN 537050-14-9
IUPAC Name:
2-bromo-1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Synonyme:
2-bromo-1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
285.04
Summenformel:
C9H5BrF4O
InChi Key:
BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(C=C(C=C1)C(=O)CBr)C(F)(F)F