CAS RN 538-42-1
CAS RN 538-42-1
IUPAC Name:
sodium (2E)-3-phenylprop-2-enoate
Synonyme:
sodium cinnamate
Molekulargewicht (g/mol):
170.14
Summenformel:
C9H7NaO2
InChi Key:
DXIHILNWDOYYCH-UHDJGPCESA-M
SMILES:
[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-benzoesäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-benzoesäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-benzoesäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.