accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5395-04-0

ONN

CAS RN 5395-04-0

IUPAC Name: 1-(piperidine-1-carbonyl)piperidine
Synonyme: piperidine, 1,1'-carbonyldi-
Molekulargewicht (g/mol): 196.29
Summenformel: C11H20N2O
InChi Key: SNOJOKOVTYPHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(N1CCCCC1)N1CCCCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern