accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3OHOOCH3

CAS RN 5396-18-9

IUPAC Name: 1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 196.2
Summenformel: C10H12O4
InChi Key: BCEPNLMYVYJIHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C(C)=O)C(O)=C1OC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern