accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5405-53-8

ONONOO

CAS RN 5405-53-8

IUPAC Name: 2,7-dinitro-9H-fluorene
Synonyme: 9H-fluorene, 2,7-dinitro-
Molekulargewicht (g/mol): 256.22
Summenformel: C13H8N2O4
InChi Key: IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC(=CC=C23)[N+]([O-])=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)