CAS RN 5445-19-2
IUPAC Name:
methyl 2-bromohexanoate
Synonyme:
methyl 2-bromohexanoate
Molekulargewicht (g/mol):
209.08
Summenformel:
C7H13BrO2
InChi Key:
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCC(Br)C(=O)OC
1
–
2
von
2
Ergebnisse
2
Methyl2-Bromhexanoat, 98%, Thermo Scientific™
CAS: 5445-19-2 Summenformel: C7H13BrO2 Molekulargewicht (g/mol): 209.083 MDL-Nummer: MFCD00045038 InChI-Schlüssel: YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-bromohexanoic acid methyl ester,hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester,methyl 2-bromocaproate,methyl 2-bromanylhexanoate,methyl bromohexanoate,hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s,methyl-2-bromohexanoate,acmc-20mk9n,ksc490a4j,methyl-2-bromocaproate PubChem CID: 95578 IUPAC-Name: Methyl-2-bromhexanoat SMILES: CCCCC(C(=O)OC)Br