accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 557-34-6

ZnCH3OOCH3OO

CAS RN 557-34-6

IUPAC Name: zinc(2+) diacetate
Synonyme: zinc acetate acetic acid, zinc salt acetic acid, zinc salt (2:1) zinc diacetate zinc acetate anhydrous dicarbomethoxyzinc zinc(II) acetate Zn(OAc)2 zinc di(acetate) acetic acid, zinc(II) salt
Molekulargewicht (g/mol): 183.47
Summenformel: C4H6O4Zn
InChi Key: DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Zn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern