CAS RN 5576-97-6
CAS RN 5576-97-6
IUPAC Name:
1-methoxy-4-(2-nitroethenyl)benzene
Synonyme:
4-methoxy-B-nitrostyrene
Molekulargewicht (g/mol):
179.18
Summenformel:
C9H9NO3
InChi Key:
JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5576-97-6 Summenformel: C9H9NO3 Molekulargewicht (g/mol): 179.18 MDL-Nummer: MFCD00024826 InChI-Schlüssel: JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene,4-methoxy-beta-nitrostyrene,p-2-nitrovinyl anisole,trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene,e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene,2'-nitro vinyl anisole,1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene,1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene,1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene,4-2-nitrovinyl anisole PubChem CID: 697963 SMILES: COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1