accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 55804-67-6

IUPAC Name: 5-acetyl-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1,5,7,9(17)-tetraen-4-one
Synonyme: 5-acetyl-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1,5,7,9(17)-tetraen-4-one
Molekulargewicht (g/mol): 283.33
Summenformel: C17H17NO3
InChi Key: JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern