CAS RN 56-25-7
IUPAC Name:
(1R,2S,6R,7S)-2,6-dimethyl-4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]decane-3,5-dione
Synonyme:
cantharidin kantharidin cantharone cantharidine 斑蝥素
Molekulargewicht (g/mol):
196.2
Summenformel:
C10H12O4
InChi Key:
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
SMILES:
C[C@]12[C@@H]3CC[C@@H](O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
Cantharidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Cantharidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Cantharidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
Cantharidin, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.