accessibility menu, dialog, popup

UserName

FON

CAS RN 56326-98-8

IUPAC Name: 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Synonyme: 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 217.24
Summenformel: C13H12FNO
InChi Key: FNWWTNNFZGBMEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C1(CCC(=O)CC1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern