CAS RN 574-00-5
CAS RN 574-00-5
IUPAC Name:
naphthalene-1,2-diol
Synonyme:
naphthalene-1,2-diol 1,2-naphthohydroquinone β-naphthohydroquinone
Molekulargewicht (g/mol):
160.17
Summenformel:
C10H8O2
InChi Key:
NXPPAOGUKPJVDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1,2-Dihydroxynaphthalene, TRC
CAS: 574-00-5 Summenformel: C10H8O2 Molekulargewicht (g/mol): 160.17 Synonym: 1,2-Naphthalenediol,1,2-Naphthoquinol,1-Hydroxy-2-naphthol,NSC 401609 SMILES: Oc1ccc2ccccc2c1O