accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 579-18-0

OHOO

CAS RN 579-18-0

IUPAC Name: 3-benzoylbenzoic acid
Synonyme: 3-benzoylbenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 226.23
Summenformel: C14H10O3
InChi Key: AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)