CAS RN 57988-58-6
IUPAC Name:
4-(4-bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-ium
Synonyme:
4-(4-bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol):
257.15
Summenformel:
C11H15BrNO
InChi Key:
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
OC1(CC[NH2+]CC1)C1=CC=C(Br)C=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
4-(4'-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-(4'-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4-(4'-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.