accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOHOOH

CAS RN 5852-78-8

IUPAC Name: 8-hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
Synonyme: 8-hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 189.17
Summenformel: C10H7NO3
InChi Key: JGRPKOGHYBAVMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(O)C2=NC=CC=C12
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern