accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 586-62-9

H3CCH3CH3

CAS RN 586-62-9

IUPAC Name: 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohex-1-ene
Synonyme: terpinolene fema number 3046 nofmer TP terpinolen 1,4(8)-terpadiene α-terpinolene tereben isoterpinene 1,4(8)-p-menthadiene
Molekulargewicht (g/mol): 136.24
Summenformel: C10H16
InChi Key: MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=C1CCC(C)=CC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Konzentration 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern