CAS RN 58654-67-4
IUPAC Name:
5-methyloctan-2-one
Synonyme:
2-octanone, 5-methyl-
Molekulargewicht (g/mol):
142.24
Summenformel:
C9H18O
InChi Key:
UPVLGOPSYZTLGB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCC(C)CCC(C)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Methyl-2-Octanon, tech. 75%, Gehanlt 5-Nonanon ca. 10 %, Thermo Scientific™
CAS: 58654-67-4 Summenformel: C9H18O Molekulargewicht (g/mol): 142.24 MDL-Nummer: MFCD00059414 InChI-Schlüssel: UPVLGOPSYZTLGB-UHFFFAOYNA-N Synonym: 5-methyl-2-octanone,2-octanone, 5-methyl,methyl 3-methylhexyl ketone,methyloctanone,acmc-1axv1,dsstox_cid_21444,dsstox_gsid_41444,3-01-00-02890 beilstein handbook reference PubChem CID: 42802 IUPAC-Name: 5-Methyloctan-2-on SMILES: CCCC(C)CCC(C)=O