accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3HOOHOHHOOOHO

CAS RN 5988-51-2

IUPAC Name: 2,3-dihydroxybutanedioic acid; 2-(dimethylamino)ethan-1-ol
Synonyme: (.+-.)-tartaric acid; dimethylaminoethanol
Molekulargewicht (g/mol): 239.22
Summenformel: C8H17NO7
InChi Key: UIEGYKVRCKDVKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)CCO.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern