CAS RN 608-72-0
CAS RN 608-72-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene, TRC
CAS: 608-72-0 Summenformel: C9H9Br3 Molekulargewicht (g/mol): 356.88 IUPAC-Name: 1,3,5-tribromo-2,4,6-trimethylbenzene SMILES: Cc1c(Br)c(C)c(Br)c(C)c1Br