CAS RN 609-11-0
IUPAC Name:
ethyl 2,3-dibromobutanoate
Synonyme:
ethyl 2,3-dibromobutanoate
Molekulargewicht (g/mol):
273.95
Summenformel:
C6H10Br2O2
InChi Key:
YPZLAXFGOUPECS-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(Br)C(C)Br