accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrHNOS

CAS RN 62266-82-4

IUPAC Name: 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Synonyme: 6-bromo-3H-1,3-benzothiazol-2-one
Molekulargewicht (g/mol): 230.08
Summenformel: C7H4BrNOS
InChi Key: HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)