CAS RN 62893-24-7
CAS RN 62893-24-7
IUPAC Name:
(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetate
Synonyme:
(2R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonylamino)-2-(4-hydroxyphenyl)acetate
Molekulargewicht (g/mol):
334.31
Summenformel:
C15H16N3O6
InChi Key:
IPARGUVYMOMVNU-LLVKDONJSA-M
SMILES:
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C([O-])=O)C2=CC=C(O)C=C2)C(=O)C1=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(AlphaR)-Alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid, TRC
CAS: 62893-24-7 Summenformel: C15H17N3O6 Molekulargewicht (g/mol): 335.31 Synonym: (R)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid,HO-EPCP IUPAC-Name: (R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid SMILES: O=C(N(CCN(CC)C1=O)C1=O)N[C@H](C2=CC=C(O)C=C2)C(O)=O