accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSHN

CAS RN 6298-11-9

IUPAC Name: 2-(pyridin-4-yl)ethane-1-thiol hydrochloridyl
Synonyme: 2-(pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloridyl
Molekulargewicht (g/mol): 174.67
Summenformel: C7H9ClNS
InChi Key: HXMNVHPGTRZNSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].SCCC1=CC=NC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)