accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6310-09-4

H3COSCl

CAS RN 6310-09-4

IUPAC Name: 1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 160.62
Summenformel: C6H5ClOS
InChi Key: HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)