CAS RN 6322-56-1
IUPAC Name:
4-acetyl-2-nitrobenzen-1-olate
Synonyme:
4-acetyl-2-nitrobenzenolate
Molekulargewicht (g/mol):
180.14
Summenformel:
C8H6NO4
InChi Key:
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CC(=O)C1=CC=C([O-])C(=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4'-Hydroxy-3 '-nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6322-56-1 Summenformel: C8H7NO4 Molekulargewicht (g/mol): 181.147 MDL-Nummer: MFCD00017002 InChI-Schlüssel: MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone,4-hydroxy-3-nitroacetophenone,1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone,4-acetyl-2-nitro-phenol,1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone,1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one,2-nitro-4-acetylphenol,4-acetyl-2-nitrophenol,1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone,ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl PubChem CID: 138723 SMILES: CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]