CAS RN 63529-30-6
IUPAC Name:
2-bromo-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-one
Synonyme:
2-bromo-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
251.48
Summenformel:
C8H5BrClFO
InChi Key:
JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Brom-3'-Chlor-4'-Fluoroacetophenon, 96 %, Thermo Scientific™
CAS: 63529-30-6 Summenformel: C8H5BrClFO Molekulargewicht (g/mol): 251.48 MDL-Nummer: MFCD05154991 InChI-Schlüssel: JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone,2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone,3-chloro-4-fluorophenacyl bromide,2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one,ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl,acmc-209ng8,3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide,2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone PubChem CID: 2782785 IUPAC-Name: 2-Brom-1-(3-Chlor-4-Fluorophenyl)ethanon SMILES: FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr