accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHO

CAS RN 64-19-7

IUPAC Name: acetic acid
Synonyme: acetic acid cellulose diacetate 10.methanecarboxylic acid MeCO2H MeCOOH vinegar acid HOAc volsol AcOH glacial acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 60.05
Summenformel: C2H4O2
InChi Key: QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(O)=O
Menge 
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (31)
  • (9)
  • (5)
  • (23)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (24)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
Güte 
  • (16)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (8)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (30)
  • (10)
  • (7)
  • (51)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (27)
  • (29)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (31)
  • (9)
  • (5)
  • (23)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (24)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (16)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)