CAS RN 640-60-8
CAS RN 640-60-8
IUPAC Name:
phenyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Synonyme:
phenyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol):
248.3
Summenformel:
C13H12O3S
InChi Key:
KZQFPRKQBWRRHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Phenyltosylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.