accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64208-32-8

CH3H3CCH3HNOHNOHNHOHCl

CAS RN 64208-32-8

IUPAC Name: 4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one hydrochloride
Synonyme: 4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 315.8
Summenformel: C14H22ClN3O3
InChi Key: YQVFCYCTITZLSX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(C)(C)NCC(O)COC1=C2NC(=O)NC2=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern