accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64318-28-1

H3CH3CCH3OONHOH

CAS RN 64318-28-1

IUPAC Name: tert-butyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
Synonyme: tert-butyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol): 237.3
Summenformel: C13H19NO3
InChi Key: ILNOTKMMDBWGOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(O)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern