accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2ONaCH3NOOOH3C

CAS RN 64490-92-2

IUPAC Name: sodium 2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetate dihydrate
Synonyme: sodium 2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetate dihydrate
Molekulargewicht (g/mol): 315.3
Summenformel: C15H18NNaO5
InChi Key: QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.O.[Na+].CN1C(CC([O-])=O)=CC=C1C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)