CAS RN 6529-53-9
IUPAC Name:
1-(2-bromoethyl)-4-chlorobenzene
Synonyme:
1-(2-bromoethyl)-4-chlorobenzene
Molekulargewicht (g/mol):
219.51
Summenformel:
C8H8BrCl
InChi Key:
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(CCBr)C=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
2
4-Chlorphenethylbromid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.