CAS RN 65435-04-3
IUPAC Name:
5-(2-chloroacetyl)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Synonyme:
5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
209.63
Summenformel:
C10H8ClNO2
InChi Key:
WXJWBEAGVWVEDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCC(=O)C1=CC=C2NC(=O)CC2=C1