accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CSCH3NH3C

CAS RN 65894-83-9

IUPAC Name: 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-2,5-dihydro-1,3-thiazole
Synonyme: 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-2,5-dihydro-1,3-thiazole
Molekulargewicht (g/mol): 171.3
Summenformel: C9H17NS
InChi Key: FDOISHJOXPONIV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC1SC(C)C(C)=N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern