CAS RN 6960-20-9
IUPAC Name:
3-methyl-5-nitropyridine
Synonyme:
3-methyl-5-nitropyridine
Molekulargewicht (g/mol):
138.13
Summenformel:
C6H6N2O2
InChi Key:
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CN=CC(=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6960-20-9 Summenformel: C6H6N2O2 Molekulargewicht (g/mol): 138.126 MDL-Nummer: MFCD04114214 InChI-Schlüssel: OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-nitro-5-picoline,5-nitro-3-picoline,pyridine,3-methyl-5-nitro,pubchem6645,5-methyl-3-nitropyridine,3-nitro-5-methylpyridine,acmc-209o9m,3-methyl-5-nitro-pyridine,pyridine, 3-methyl-5-nitro,pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci PubChem CID: 250373 IUPAC-Name: 3-Methyl-5-Nitropyridin SMILES: CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]